Learn More
Eppendorf Set de inicio 100 μFormato L 384: Eppendorf Xplorer™ Plus Multicanal
Código de producto. 30058128 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Número de canales:
16
24
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Número de canales unitSize
30058128 24 1 set
30058126 16 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30058128 Proveedor Eppendorf N.º de proveedor 4861000953
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Desde la investigación científica hasta las aplicaciones clínicas, Eppendorf Xplorer / Xplorer Además, las pipetas electrónicas proporcionan simplicidad, precisión y reproducibilidad. Disponibles como pipetas de uno, ocho, doce, dieciséis y veinticuatro canales, así como Move. It™ Variante de espaciado de puntas ajustable, para sus trabajos más desafiantes.
  • Pipeta electrónica de colchón de aire que alcanza nuevos niveles de simplicidad, precisión y reproducibilidad
  • Manejo intuitivo mediante un balancín multifunción con lógica 'arriba es arriba' (aspiración) y 'abajo es abajo' (dispensación) y dial de selección para acceder a todos los modos de pipeteo
  • Pantalla a color autoexplicativa sin submenús recargados y con un ángulo de visión ergonómico para una legibilidad óptima en cualquier posición.
  • Cono de punta con resorte en todos Xplorer y Xplorer Más pipetas de hasta 1.000 μL reduce las fuerzas de fijación y expulsión de la punta
  • Potente batería recargable para hasta 8 horas de uso.& El trabajo puede continuar mientras se carga a través de la toma de corriente
  • Ajuste preprogramado e individual a las condiciones externas (por ejemplo, altura geográfica, líquidos con alta densidad, puntas alargadas)
  • Partes inferiores esterilizables en autoclave para una fácil descontaminación (todos los modelos, incl. Move It™)
  • 9 idiomas de visualización: Chino, holandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, portugués y español
  • Xplorer Más: programación individual, ajustes de volumen fijos, protección con contraseña, aplicaciones adicionales, visualización de intervalos de servicio
  • ACT™ - pipetas monocanal etiquetadas y epT.I.P.S.™ Las puntas de pipeta le ayudan a tomar una decisión informada cuando se trata de sostenibilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado específico de lote
Puntas compatibles epT.IPS™ , epT.I.P.S.™ 384
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Amarillo claro
Desechables Un solo uso
Número de canales 24
Esterilidad Estéril
Tipo Pipetas electrónicas
Volumen (métrico) 5 a 100 μL
Para utilizar con (aplicación) Pipeteo de líquidos acuosos
Para utilizar con (equipo) Sistema de colchón de aire
Incluye 1 Xplorer™ más, 24 canales, variable, de 5 a 100 μL, amarillo claro con filtro dual ep 5x T.I.P.S.™ , PCR limpio y estéril, 5 a 100 μL, 53 mm, amarillo, 19020 puntas (50 racks x 384 puntas)
Cantidad 19.020 puntas (50 racks x 384 puntas)
Amperaje 0.0416666667