Learn More
Eppendorf Set de inicio 100 μFormato L 384: Eppendorf Xplorer™ Plus Multicanal
Código de producto. 30058126 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Número de canales:
16
24
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Número de canales unitSize
30058126 16 1 set
30058128 24 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30058126 Proveedor Eppendorf N.º de proveedor 4861000952
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Desde la investigación científica hasta las aplicaciones clínicas, Eppendorf Xplorer / Xplorer Además, las pipetas electrónicas proporcionan simplicidad, precisión y reproducibilidad. Disponibles como pipetas de uno, ocho, doce, dieciséis y veinticuatro canales, así como Move. It™ Variante de espaciado de puntas ajustable, para sus trabajos más desafiantes.
  • Pipeta electrónica de colchón de aire que alcanza nuevos niveles de simplicidad, precisión y reproducibilidad
  • Manejo intuitivo mediante un balancín multifunción con lógica 'arriba es arriba' (aspiración) y 'abajo es abajo' (dispensación) y dial de selección para acceder a todos los modos de pipeteo
  • Pantalla a color autoexplicativa sin submenús recargados y con un ángulo de visión ergonómico para una legibilidad óptima en cualquier posición.
  • Cono de punta con resorte en todos Xplorer y Xplorer Más pipetas de hasta 1.000 μL reduce las fuerzas de fijación y expulsión de la punta
  • Potente batería recargable para hasta 8 horas de uso.& El trabajo puede continuar mientras se carga a través de la toma de corriente
  • Ajuste preprogramado e individual a las condiciones externas (por ejemplo, altura geográfica, líquidos con alta densidad, puntas alargadas)
  • Partes inferiores esterilizables en autoclave para una fácil descontaminación (todos los modelos, incl. Move It™)
  • 9 idiomas de visualización: Chino, holandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, portugués y español
  • Xplorer Más: programación individual, ajustes de volumen fijos, protección con contraseña, aplicaciones adicionales, visualización de intervalos de servicio
  • ACT™ - pipetas monocanal etiquetadas y epT.I.P.S.™ Las puntas de pipeta le ayudan a tomar una decisión informada cuando se trata de sostenibilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificaciones/conformidad Certificado específico de lote
Puntas compatibles epT.IPS™ , epT.I.P.S.™ 384
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Amarillo claro
Desechables Un solo uso
Número de canales 16
Esterilidad Estéril
Tipo Pipetas electrónicas
Volumen (métrico) 5 a 100 μL
Para utilizar con (aplicación) Pipeteo de líquidos acuosos
Para utilizar con (equipo) Sistema de colchón de aire
Incluye 1 Xplorer™ más, 16 canales, variable, de 5 a 100 μL, amarillo claro con filtro dual ep 5x T.I.P.S.™ , PCR limpio y estéril, 5 a 100 μL, 53 mm, amarillo, 19020 puntas (50 racks x 384 puntas)
Cantidad 19.020 puntas (50 racks x 384 puntas)
Amperaje 0.0416666667
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.