Learn More
Eppendorf Set de inicio 100 μFormato L 384: Eppendorf Xplorer™ Movimiento Plus It™
Código de producto. 30058129 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Número de canales:
8
12
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Número de canales unitSize
30058129 8 1 set
30058123 12 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30058129 Proveedor Eppendorf N.º de proveedor 4861000954
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Move It, la pipeta con espaciado de puntas ajustable de Eppendorf , permite cambios fáciles de formato de recipiente y ahorra hasta un 50 % de tiempo en comparación con las pipetas de un solo canal. Su exclusivo diseño sin tubo permite la esterilización en autoclave. Disponible como pipeta mecánica o electrónica con 4, 6, 8 o 12 canales.
  • Pipetas de colchón de aire de 4, 6, 8 y 12 canales con volumen variable y opción de espaciado de puntas ajustable
  • Disponible en versión mecánica (Research plus) y electrónica (Xplorer pipeta multicanal con espaciado de puntas ajustable
  • Para placas (de 384, 96, 48, 24 y 12 pocillos), tubos, geles de agarosa y más (según la variante de pipeta)
  • Espaciado de puntas libremente seleccionable de 4,5 a 33 mm, dependiendo de la variante de pipeta
  • Limitador de formato para cambios rápidos entre formatos de origen y destino
  • Perilla de ajuste manual para cambios de formato suaves y sin vibraciones y transferencias de líquido sin goteo
  • Sistema sin cámara para mayor fiabilidad y seguridad
  • Esterilizable en autoclave para la seguridad del usuario y de la muestra (Investigación más completa y Xplorer más la parte inferior solamente)
  • 360 °Cabezal de pipeta giratorio para una lectura cómoda de la pantalla y una rápida identificación de los parámetros
  • Pipeta óptimamente equilibrada: reduce la fatiga de la mano para un funcionamiento sin estrés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado específico de lote
Puntas compatibles epT.IPS™ , epT.I.P.S.™ 384
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Amarillo claro
Desechables Un solo uso
Número de canales 8
Esterilidad Estéril
Tipo Pipetas manuales
Volumen (métrico) 5 a 100 μL
Para utilizar con (equipo) Sistema de colchón de aire
Incluye 1 Xplorer™ Más movimiento It™ , distancia de cono ajustable, 8 canales, 5 a 100 μL, amarillo claro con filtro dual ep 5x T.I.P.S.™ , PCR limpio y estéril, 5 a 100 μL, 53 mm, amarillo, 19020 puntas (50 racks x 384 puntas)
Cantidad 19.020 puntas (50 racks x 384 puntas)
Longitud (imperial) 2,1 in
Longitud (métrico) 53 mm