Learn More
Eppendorf Set de inicio 100 μFormato L 384: Eppendorf Research™ Plus Multicanal
Tienda Eppendorf ProductosDescripción
- Pipeta mecánica con colchón de aire con funcionamiento estándar de 3 botones (un elemento operativo para selección de volumen, uno para pipetear y uno para expulsión de la punta)
- Ideal para el pipeteo manual preciso, fácil y ergonómico de soluciones acuosas.
- Sienta la diferencia en peso y fuerzas de pipeteo: Diseñado de acuerdo con las Eppendorf PhysioCare Concept™ principios
- Benefíciese de una de las fuerzas operativas y de expulsión de puntas más bajas del mercado de pipetas, lo que ayuda a reducir la tensión en manos y brazos
- Disfrute de fuerzas mínimas de fijación de la punta gracias a un cono de punta con resorte (disponible para todas las pipetas de hasta 1 ml)
- Ajuste temporalmente su pipeta en segundos para obtener una mayor precisión cuando pipetee líquidos difíciles, como el etanol, o cuando pipetee a gran altura.
- Capacidad para volver a los ajustes de fábrica sin calibración
- Esterilice en autoclave toda la pipeta o solo la parte inferior según sus necesidades y aplicaciones para garantizar una descontaminación adecuada
- El material de primera calidad garantiza una alta resistencia a los rayos UV y a los productos químicos; hay disponibles piezas inferiores especiales de un solo canal para productos químicos agresivos.
- Disfrute de una excelente flexibilidad y elija entre pipetas monocanal de volumen fijo o variable, así como pipetas de 8, 12, 16 y 24 canales
- ACTO™ -pipetas monocanal etiquetadas y epT.I.P.S.™ Las puntas de pipeta le ayudan a tomar una decisión informada cuando se trata de sostenibilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado específico de lote |
| Puntas compatibles | epT.IPS™ , epT.I.P.S.™ 384 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Amarillo claro |
| Desechables | Un solo uso |
| Número de canales | 16 |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Pipetas manuales |
| Volumen (métrico) | 5 a 100 μL |
| Para utilizar con (aplicación) | Pipeteo de líquidos acuosos, funcionamiento con dos botones |
| Mostrar más |