Learn More
Eppendorf Set de inicio 100 μFormato L 384: Eppendorf Research™ Movimiento Plus It™
Shop All Eppendorf ProductsDescription
- Pipetas de colchón de aire de 4, 6, 8 y 12 canales con volumen variable y opción de espaciado de puntas ajustable
- Disponible en versión mecánica (Research plus) y electrónica (Xplorer pipeta multicanal con espaciado de puntas ajustable
- Para placas (de 384, 96, 48, 24 y 12 pocillos), tubos, geles de agarosa y más (según la variante de pipeta)
- Espaciado de puntas libremente seleccionable de 4,5 a 33 mm, dependiendo de la variante de pipeta
- Limitador de formato para cambios rápidos entre formatos de origen y destino
- Perilla de ajuste manual para cambios de formato suaves y sin vibraciones y transferencias de líquido sin goteo
- Sistema sin cámara para mayor fiabilidad y seguridad
- Esterilizable en autoclave para la seguridad del usuario y de la muestra (Investigación más completa y Xplorer más la parte inferior solamente)
- 360 °Cabezal de pipeta giratorio para una lectura cómoda de la pantalla y una rápida identificación de los parámetros
- Pipeta óptimamente equilibrada: reduce la fatiga de la mano para un funcionamiento sin estrés
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Certificado específico de lote |
| Puntas compatibles | epT.IPS™ , epT.I.P.S.™ 384 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Amarillo claro |
| Desechables | Un solo uso |
| Número de canales | 8 |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Pipetas manuales |
| Volumen (métrico) | 5 a 100 μL |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de colchón de aire |
| Show More |