Learn More
Unity Lab Services™ Servicio de puesta en marcha (LN2 Cryo, congeladores de conservación de muestras)
Código de producto. 17809602
Cambiar vista
Click to view available options
Duración:
1 día
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Duración Tamaño de la unidad
17809602 1 día cada uno
1 options
El montaje, la configuración y la puesta en marcha según el manual del usuario son requisitos para mantener la garantía.
Código de producto. 17809602 Proveedor Unity Lab Services™ N.º de proveedor STARTCRYO
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-04-2027
El montaje, la configuración y la puesta en marcha según el manual del usuario son requisitos para mantener la garantía.
Servicio de puesta en marcha de nuevos equipos para congeladores criogénicos y de conservación de muestras de LN2 - Cryoextra, CryoPlus , Criomed; Requiere montaje final y preparación del sitio antes de este servicio
  • El aparato debe ser desembalado e instalado en su lugar de uso, por el cliente, antes de que llegue el técnico; excluye el montaje principal (apilamiento de incubadoras y agitadores de CO2 pesados, montaje de soportes de cabina de bioseguridad y posicionamiento de la cabina sobre soportes)
  • Incluye certificación de cabinas de bioseguridad para NSF 49 en EE. UU. y EN12469 en Europa; en el Reino Unido, se debe agregar una prueba KI adecuada (BSCKI15S o BSCKI18L)
  • El cliente debe asegurarse de que el sitio esté debidamente preparado, con anticipación, incluidas las fuentes de suministro y las conexiones
  • Incluye desplazamiento y mano de obra, a menos que se necesiten desplazamientos extensos
  • Todos los trabajos adicionales, como el tiempo de espera o los trabajos correccionales, se facturarán adicionalmente de acuerdo con nuestra lista de precios de servicios válida reciente
Thermo Fisher Scientific El ingeniero realizará las siguientes tareas, a su llegada, dependiendo del equipo específico:
  • Comprobar que el equipo se ha manipulado y montado según el manual del usuario.
  • Compruebe que haya distancias adecuadas entre obstáculos, paredes, otros equipos, entradas, ventanas, salidas de aire y fuentes de luz, calor o flujo de aire excesivos.
  • Estabilice, equilibre, ancle y conecte a soportes de pared preinstalados (excluidos los anclajes sísmicos) con el hardware adecuado
  • Conectar a tierra y a la fuente de alimentación adecuada y otros equipos a través de conexiones apropiadas
  • Conectar a fuentes de gas inflamables y presurizadas, depósitos y fuentes de agua adecuadas, con accesorios, líneas, tuberías y otros equipos
  • Ejecute las instrucciones del manual de usuario del fabricante.
  • Conectar dispositivos de seguridad instalados de fábrica, como alarmas y sistemas de apoyo
  • Asegúrese de que el teclado, los controles, el menú de servicio y la interfaz de usuario funcionen
  • Configuración de los perfiles de usuario del equipo
  • Explicar los requisitos y procedimientos de funcionamiento, mantenimiento y limpieza.
  • Explicar las opciones de garantía y planes de servicio
  • Revisar las opciones de compra de mantenimiento preventivo anual y programarlo adecuadamente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Congeladores criogénicos LN2, congeladores de conservación de muestras
Duración 1 día
Tipo de producto Servicio
Service Offering Servicio de puesta en marcha
El equipo nuevo debe estar completamente ensamblado en la posición de funcionamiento, listo para encenderse antes del servicio de puesta en marcha.