Learn More
STARD5 Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18605038 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18605038 50 μg 50 microlitros
18676846 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18605038 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP30598550ul
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
STARD5 Polyclonal specifically detects STARD5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno STARD5
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Formulación PBS, pH7.0
Alias de gen MGC10327, StARD5, StAR-related lipid transfer (START) domain containing 5, stAR-related lipid transfer protein 5, START domain containing 5, START domain-containing protein 5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human STARD5 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80765
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG