missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

StAR Antibody (STAR/3976), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594899 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 594
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18594899 0.1 mL, Alexa Fluor 594
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18594899 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324028AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

StAR Monoclonal antibody specifically detects StAR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno StAR
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon STAR/3976
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen cholesterol trafficker, mitochondrial steroid acute regulatory protein, StAR, StARD1, STARD1StAR-related lipid transfer (START) domain containing 1, START domain containing 1, START domain-containing protein 1, steroid acute regulatory protein, steroidogenic acute regulator, steroidogenic acute regulatory protein, steroidogenic acute regulatory protein, mitochondrial
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 39-108) of human StAR protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6770
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.