Learn More
StAR Antibody (STAR/3915R), PE, R&D Systems™
Código de producto. 18604766 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18604766 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18604766 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314189PE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
StAR Monoclonal antibody specifically detects StAR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno StAR
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon STAR/3915R
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen cholesterol trafficker, mitochondrial steroid acute regulatory protein, StAR, StARD1, STARD1StAR-related lipid transfer (START) domain containing 1, START domain containing 1, START domain-containing protein 1, steroid acute regulatory protein, steroidogenic acute regulator, steroidogenic acute regulatory protein, steroidogenic acute regulatory protein, mitochondrial
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 39-108) of human StAR protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P49675)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6770
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Línea de productos Novus