Learn More
Koettermann™ Mesa estándar, cargas pesadas, ruedas, 1800 x 750 x 900 mm
Description
- Mesa móvil de alta resistencia
- Encimera de laboratorio SGL
- Altura de pie
- Un estante
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Mesa móvil |
| Fondo (métrico) | 750 mm |
| Descripción | Alta resistencia, altura de pie |
| Altura (métrico) | 900 mm |
| Incluye | Encimera de laboratorio SGL |
| N.º de estantes | 1 |
| Anchura (métrico) | 1800 mm |