Learn More
Koettermann™ Mesa estándar, cargas pesadas, ruedas, 1500 x 600 x 900 mm
Código de producto. 15313331
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye: Encimera TopResist
Código de producto.
15313331 Incluye: Encimera TopResist
1 options
Código de producto. 15313331 Proveedor Koettermann™ N.º de proveedor 50700022
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
La mesa estándar Koettermann™, cargas pesadas, ruedas, 1500 x 600 x 900 mm, es una mesa de laboratorio móvil con una encimera duradera y está diseñada para soportar un peso más pesado de lo normal.
  • Mesa móvil de alta resistencia
  • Encimera TopResist
  • Altura de pie
  • Un estante
Especificaciones
Tipo de producto Mesa móvil
Fondo (métrico) 750 mm
Descripción Alta resistencia, altura de pie
Altura (métrico) 900 mm
Incluye Encimera TopResist
N.º de estantes 1
Anchura (métrico) 1500 mm