Learn More
Koettermann™ Mesa estándar, cargas pesadas, ruedas, 1200 x 750 x 750 mm
Description
- Mesa móvil de alta resistencia
- Encimera TopResist
- Estante de acero
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Mesa móvil |
| Fondo (métrico) | 750 mm |
| Descripción | Alta resistencia |
| Altura (métrico) | 750 mm |
| Incluye | Encimera TopResist |
| N.º de estantes | 1 |
| Material del estante | Acero |
| Anchura (métrico) | 1200 mm |