Learn More
Koettermann™ Armario bajo estándar con ruedas 900 x 740 x 516 mm
Código de producto. 15538515
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
516 x 600 x 740 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Pr x An x Al) Tamaño de la unidad
15538515 516 x 600 x 740 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15538515 Proveedor Koettermann™ N.º de proveedor 31500136
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Armario bajo estándar con ruedas 900 x 740 x 516 mm Koettermann™ proporciona un almacenamiento adecuado y se adapta a una variedad de necesidades de laboratorio.
  • Armario móvil
  • Dos puertas
  • Un estante extraíble
Especificaciones
Tipo de producto Armario móvil
Dimensiones (Pr x An x Al) 516 x 600 x 740 mm
Mecanismo de bloqueo No
N.º de puertas 2
N.º de estantes 1