Learn More
Koettermann™ Mesa individual estándar, bastidor en C, 1500 x 750 x 750 mm
Código de producto. 15598545
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye: Encimera TopResist
Código de producto.
15598545 Incluye: Encimera TopResist
1 options
Código de producto. 15598545 Proveedor Koettermann™ N.º de proveedor 50500057
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
La mesa individual estándar Koettermann™, bastidor en C, 1500 x 750 x 750 mm es una mesa independiente con una encimera duradera y patas tipo C.
  • Mesa con patas tipo C
  • Encimera TopResist
Especificaciones
Tipo de producto Mesa
Fondo (métrico) 750 mm
Altura (métrico) 750 mm
Incluye Encimera TopResist
Tipo de montaje Patas tipo C
Anchura (métrico) 1500 mm