Learn More
Koettermann™ Armario suspendido estándar de 900 x 630 x 350 mm
Código de producto. 15763112
Change view
Click to view available options
Mecanismo de bloqueo:
No
Sí
Tipo de puerta:
Parte delantera abierta/sin puertas
Puertas de vidrio deslizantes
N.º de puertas:
1
Ninguno
Unit Size:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mecanismo de bloqueo Tipo de puerta N.º de puertas unitSize
15763112 No Parte delantera abierta/sin puertas Ninguno cada uno
15753112 Sí Puertas de vidrio deslizantes 1 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15763112 Supplier Koettermann™ Supplier No. 30700200
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
El armario suspendido estándar Koettermann™, con unas dimensiones de 900 x 630 x 350 mm, proporciona un almacenamiento adecuado para satisfacer una variedad de necesidades de laboratorio.
  • Armario montado en pared
  • Un estante
  • Paneles laterales
Specifications
Tipo de producto Armario montado en pared
Dimensiones (Pr x An x Al) 350 x 900 x 630 mm
Tipo de puerta Parte delantera abierta/sin puertas
Mecanismo de bloqueo No
N.º de puertas Ninguno
N.º de estantes 1