Learn More
Koettermann™ Armario suspendido estándar de 600 x 780 x 366 mm
Código de producto. 15793102
Change view
Click to view available options
Mecanismo de bloqueo:
No
Sí
Tipo de puerta:
Puerta basculante derecha
Puerta basculante izquierda
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Mecanismo de bloqueo Tipo de puerta unitSize
15793102 Sí Puerta basculante izquierda cada uno
15783102 No Puerta basculante izquierda cada uno
15703112 No Puerta basculante derecha cada uno
3 options
Código de producto. 15793102
Proveedor: Koettermann™ 30700193
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El armario suspendido estándar Koettermann™, con unas dimensiones de 600 x 780 x 366 mm, proporciona un almacenamiento adecuado para satisfacer una variedad de necesidades de laboratorio.
  • Armario montado en pared
  • Una puerta
  • Un estante
  • Paneles laterales
Especificaciones
Tipo de producto Armario montado en pared
Dimensiones (Pr x An x Al) 366 x 600 x 780 mm
Tipo de puerta Puerta basculante izquierda
Mecanismo de bloqueo Sí
N.º de puertas 1
N.º de estantes 1