Learn More
Koettermann™ Armario suspendido estándar de 450 x 480 x 366 mm
Código de producto. 15773092
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de puerta:
Con bisagras hacia la izquierda
N.º de puertas:
1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de puerta N.º de puertas Tamaño de la unidad
15773092 Con bisagras hacia la izquierda 1 cada uno
1 options
Código de producto. 15773092 Proveedor Koettermann™ N.º de proveedor 30700181
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El armario suspendido estándar Koettermann™, con unas dimensiones de 450 x 480 x 366 mm, proporciona un almacenamiento adecuado para satisfacer una variedad de necesidades de laboratorio.
  • Armario montado en pared
  • Una puerta con bisagras a la izquierda
  • Un estante
  • Paneles laterales
Especificaciones
Tipo de producto Armario montado en pared
Dimensiones (Pr x An x Al) 366 x 450 x 480 mm
Tipo de puerta Con bisagras hacia la izquierda
Mecanismo de bloqueo No
N.º de puertas 1
N.º de estantes 1