Learn More
Koettermann™ Armario suspendido estándar de 1500 x 780 x 350 mm
Descripción
- Armario montado en pared
- Un estante
- Paneles laterales
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Armario montado en pared |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 350 x 1500 x 780 mm |
| Tipo de puerta | Parte delantera abierta/sin puertas |
| Mecanismo de bloqueo | No |
| N.º de puertas | Ninguno |
| N.º de estantes | 1 |