Learn More
Koettermann™ Armario suspendido estándar de 1500 x 480 x 350 mm
Código de producto. 15713092
Change view
Click to view available options
Mecanismo de bloqueo:
No
Sí
Tipo de puerta:
Parte delantera abierta/sin puertas
Puertas de vidrio deslizantes
N.º de puertas:
2
Ninguno
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Mecanismo de bloqueo Tipo de puerta N.º de puertas unitSize
15713092 Sí Puertas de vidrio deslizantes 2 cada uno
15723092 No Parte delantera abierta/sin puertas Ninguno cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15713092 Proveedor Koettermann™ N.º de proveedor 30700175
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El armario suspendido estándar Koettermann™, con unas dimensiones de 1500 x 480 x 350 mm, proporciona un almacenamiento adecuado para satisfacer una variedad de necesidades de laboratorio.
  • Armario montado en pared
  • Un estante
  • Paneles laterales
Especificaciones
Tipo de producto Armario montado en pared
Dimensiones (Pr x An x Al) 350 an., 1500 x 480 mm
Tipo de puerta Puertas de vidrio deslizantes
Mecanismo de bloqueo Sí
N.º de puertas 2
N.º de estantes 1