Learn More
Erlab Estación purificadora de aire independiente Halo
Código de producto. 30245771 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
35 C
35 P
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
30245771 35 C cada uno
30245748 35 P cada uno
30245763 Blanco cada uno
30245759 Negro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30245771 Proveedor Erlab N.º de proveedor AP016A
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este sistema de filtración de aire conectado a la estación purificadora de aire independiente Halo captura los contaminantes del laboratorio en el aire en la fuente y los atrapa permanentemente en filtros de alta eficiencia.
  • Normas de seguridad: Rendimiento de filtración probado según la norma AFNOR NF X 15-211:2009: Francia
  • Marcado CE
  • Dimensiones: Ancho exterior 592 mm - Fondo exterior 892 mm - Fondo exterior 303 mm
  • Caudal de aire 220 m3/h
  • Voltaje / Frecuencia: 110-230 V / 50-60 Hz
  • Consumo de energía 50 W
  • La estructura está hecha con marco metálico de acero anticorrosión recubierto con 100 % poliéster
  • Módulo de filtración fabricado con polipropileno inyectado
  • Conectividad cable de conexión Ethernet RJ45
  • Filtración de carbono para gases y vapores: orgánicos, formaldehído, vapores orgánicos y
  • vapores ácidos
  • Sensores de rendimiento de la calidad del aire: Semiconductor para COV - Sensor electroquímico para formaldehído - Semiconductor o electroquímico para una amplia gama de contaminantes
  • Prefiltro: filtro de partículas
  • Postfiltro: filtro de partículas
  • Sensor de temperatura/humedad relativa
  • Sensor de partículas
  • Montaje en el techo: colgado mediante 4 pernos de ojo (incluidos)
  • Peso: 31 kg
  • Modo de funcionamiento 24/24h - 7/7, Noche/Día, Detección mín./máx., Solo valor de detección
  • Volumen protegido 55m3 o una superficie de 25m² con una altura de techo de 2m50
  • Interfaz de comunicación: Comunicación simple mediante pulsos de LED: ajustes del ventilador, temporizador de uso, fallo del ventilador, detección automática del rendimiento de la calidad del aire
  • eGuard™ Aplicación para control remoto para monitorear unidades HALO, cambiar la configuración y enviar alertas de seguridad inmediatamente a sus dispositivos (móvil, tableta y PC).
  • Conexión de red
Especificaciones
Tipo de producto Estación purificadora de aire
Tipo de filtro Carbono de unión o HEPA
Material Acero electrogalvanizado resistente a la corrosión, recubrimiento de polímero antiácido
Modelo 35 C
Tensión 110/230 V