missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STAM2 Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30511080 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30511080 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30511080 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338372MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

STAM2 Polyclonal antibody specifically detects STAM2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno STAM2
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp564C047, HBP, Hrs-binding protein, HSE1 homolog, signal transducing adapter molecule 2, signal transducing adaptor molecule (SH3 domain and ITAM motif) 2, STAM-2, STAM2A, STAM2B, STAM-like protein containing SH3 and ITAM domains 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 376-525 of human STAM2 (NP_005834.4).,, Sequence:, KLHPPAHYPPASSGVPMQTYPVQSHGGNYMGQSIHQVTVAQSYSLGPDQIGPLRSLPPNVNSSVTAQPAQTSYLSTGQDTVSNPTYMNQNSNLQSATGTTAYTQQMGMSVDMSSYQNTTSNLPQLAGFPVTVPAHPVAQQHTNYHQQPLL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10254
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.