Learn More
Labconco™ Stainless Steel Work Surface for XPert™ and RXPert™ Units
Código de producto. 31934196 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Stainless Steel (304)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
31934196 Stainless Steel (304) cada uno
1 options
Código de producto. 31934196 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 3975504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3804.85€
    3559.78€ / paquete de 1
    Ahorro 245.07€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Stainless steel work surface designed for XPert and RXPert units.
  • Type 304 Stainless Steel work surfaces have a 1 in. deep front spill trough and fit the dimensions of XPert Systems and Stations.
  • 4 ft. width
Especificaciones
Tipo de producto Work Surface
Color Silver
N.º de puertas None
N.º de cajones None
Material Stainless Steel (304)