Learn More
Memmert™ Bandeja antigoteo de fondo deslizante de acero inoxidable para UN160, 15 mm
Código de producto. 17589865 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Estufa UN160
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
17589865 Estufa UN160 cada uno
1 options
Código de producto. 17589865 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor UN160B02073
Bandejas antigoteo deslizante no perforadas fabricadas en acero inoxidable.
  • Accesorio
  • Puede afectar a la distribución de la temperatura
  • Fabricadas en acero inoxidable
  • Altura de la llanta: 15 mm
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Estufa UN160
Tipo Bandeja antigoteo
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) Borde: 15 mm