Learn More
Memmert™ Bandeja antigoteo de fondo deslizante de acero inoxidable para SF260plus, 15 mm
Tienda Memmert ProductosDescripción
- Accesorio
- Puede afectar a la distribución de la temperatura
- Fabricadas en acero inoxidable
- Altura de la llanta: 15 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Esterilizador SF260plus |
| Tipo de producto | Bandeja antigoteo |
| Altura de la bandeja (métrico) | Borde: 15 mm |
| Material | Acero inoxidable |