Learn More
Buerkle™ Rasquetas de Acero Inoxidable
Código de producto. 17514306 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
230 mm
270 mm
Anchura (métrico):
75 mm
100 mm
Dimensiones (L x An):
230 x 75 mm
270 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Dimensiones (L x An) unitSize
17514306 230 mm 75 mm 230 x 75 mm cada uno
17524306 270 mm 100 mm 270 x 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17514306 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53860030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este rascador de alta calidad es adecuado para raspar, limpiar, nivelar y eliminar sustancias fuertemente adhesivas o medios secos.
  • Acero inoxidable de alta calidad V4A (1.4404), para una resistencia química ideal
  • El diseño extrarresistente garantiza una larga vida útil
  • Esterilizable, esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Dimensiones (L x An) 230 x 75 mm
Longitud (imperial) 9,1 in
Longitud (métrico) 230 mm
Material Acero inoxidable
Anchura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 75 mm