Learn More
Sampling Systems™ Rasquetas de Acero Inoxidable
Código de producto. 15869641 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
232 mm
275 mm
Anchura (métrico):
75 mm
100 mm
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable (316 L)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Material Tamaño de la unidad
15869641 232 mm 75 mm Acero inoxidable cada uno
15443954 232 mm 100 mm Acero inoxidable (316 L) cada uno
15859641 275 mm 100 mm Acero inoxidable cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15869641 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor A35075
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Las Rasquetas de Acero Inoxidable Sampling Systems™ son ideales para aplicaciones higiénicas.
  • Sin grietas
  • Construcción de acero inoxidable
  • Acabado satinado
Especificaciones
Tipo de producto Raspador
Longitud (métrico) 232 mm
Material Acero inoxidable
Anchura (métrico) 75 mm