Learn More
Buerkle™ Tomamuestras para líquidos de acero inoxidable V4
Código de producto. 10546094 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
Longitud (métrico):
46 mm
54 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) unitSize
10546094 50 mL 46 mm cada uno
11992468 100 mL 54 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10546094 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53260001
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tomamuestras para líquidos de acero inoxidable Buerkle™ V4 para líquidos finos a viscosos es fácil de usar con una sola mano.
  • La válvula se abre con el pulgar para vaciar el muestra
  • Tomamuestras de líquidos finos a viscosos
  • Fácil de usar con una sola mano
  • Con embudo de descarga para el llenado seguro de las botellas de muestra
  • Material AISI 316L (1.4404)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras de líquidos
Material Acero inoxidable (V4A)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Funcionamiento con una sola mano
Tipo de mango Funciona con el pulgar
Capacidad (imperial) 1,69 oz
Capacidad (métrico) 50 mL
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de líquidos ligeros y viscosos
Diámetro exterior (métrico) 32 mm
Longitud (métrico) 46 mm