Learn More
Contec™ Escurridor por presión de acero inoxidable
Código de producto. 16691892 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
16691892 Acero inoxidable cada uno
1 options
Código de producto. 16691892 Proveedor Contec™ N.º de proveedor 2995
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1515.00€
    1231.40€ / paquete de 1
    Ahorro 283.60€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-02-2027
Escurridor de acero inoxidable con prensa hacia abajo para trapeadores de cuerdas (se vende por separado).
  • Contec Tiene una variedad de escurridores disponibles para trapeadores curvos, planos y de cuerda.
  • El escurridor de acero inoxidable 2995 se utiliza con trapeadores de cuerdas.
  • Todos los escurridores son completamente esterilizables en autoclave y son compatibles con una amplia variedad de desinfectantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Escurridor de fregonas
Material Acero inoxidable
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Dimensiones 25,4 x 25,4 x 40,6 cm (10 x 10 x 16 in)
Altura (imperial) 16 in
Altura (métrico) 40,6 cm
Longitud (imperial) 10 in.
Longitud (métrico) 25,4 cm
Esterilidad No estéril
Anchura (imperial) 10 in
Anchura (métrico) 25,4 cm