Descripción
Abrazadera (manguera) de 1/2 pulg (0,43-0,81 0,0)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilidad | No estéril |
| N.° por paquete | Paquete de 4 |
| Cantidad | Paquete de 4 |
| Tipo | Ciclones o soportes para filtros de laboratorio |
| Diámetro (imperial) | 0,5 in |
| Diámetro interior (métrico) | 1,25 cm |