Descripción
- Accesorio
- Puede afectar a la distribución de la temperatura
- Fabricadas en acero inoxidable
- Altura de la llanta: 15 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Esterilizador SN30 |
| Tipo de producto | Bandeja antigoteo inferior |
| Altura de la bandeja (métrico) | Borde: 15 mm |
| Material | Acero inoxidable |