Learn More
Memmert™ Bandeja antigoteo inferior de acero inoxidable
Código de producto. 17190075 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
HPP1060eco, No Opción K1
HPP110eco, No Opción k1
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco, No Opción K1
HPP750eco, solo con opción K1
IPP1060eco, No Opción K1
IPP110eco, No Opción K1
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco, No Opción K1
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
17190075 IPP110eco, No Opción K1 cada uno
17109764 HPP260eco cada uno
17109864 HPP750eco, solo con opción K1 cada uno
17119854 HPP750eco, No Opción K1 cada uno
17139664 HPP110eco, No Opción k1 cada uno
17160045 IPP1060eco, No Opción K1 cada uno
17160165 IPP260eco cada uno
17170245 IPP750eco, No Opción K1 cada uno
17179624 HPP1060eco, No Opción K1 cada uno
17180205 IPP410eco cada uno
17189804 HPP410eco cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 17190075 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor IPP110ecoB04359
Bandeja antigoteo inferior de acero inoxidable de 15 mm
  • Puede afectar a la distribución de la temperatura
  • 15 mm
Especificaciones
Descripción No compatible con la opción K1
Para utilizar con (equipo) IPP110eco, No Opción K1
Diámetro (métrico) 15 mm