Learn More
Memmert™ Bandeja antigoteo inferior de acero inoxidable
Código de producto. 17109764 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
17109764 HPP260eco cada uno
17109864 HPP750eco cada uno
17119854 HPP750eco cada uno
17139664 HPP110eco cada uno
17160045 IPP1060eco cada uno
17160165 IPP260eco cada uno
17170245 IPP750eco cada uno
17179624 HPP1060eco cada uno
17180205 IPP410eco cada uno
17189804 HPP410eco cada uno
17190075 IPP110eco cada uno
11 options
Código de producto. 17109764
Marca: Memmert™ HPP260ecoB29722
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bandeja antigoteo inferior de acero inoxidable de 15 mm
  • Puede afectar a la distribución de la temperatura
  • 15 mm
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) HPP260eco
Diámetro (métrico) 15 mm