Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, parte superior de isla inoxidable y bastidor en 3 lados
Código de producto. 15927101
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
29,75 × 30 × 35 pulg (75,5 × 76,2 × 89 cm)
35,75 × 30 × 35 pulg (90,8 × 76,2 × 89 cm)
47,75 × 30 × 35 pulg (121,2 × 76,2 × 89 cm)
59,75 × 30 × 35 pulg (151,7 × 76,2 × 89 cm)
Incluye:
Bastidor en 3 lados
Bastidor en 3 lados, accesorio adaptador
Tipo de producto:
Mesa fija
Mesa móvil
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Incluye Tipo de producto Tamaño de la unidad
15927101 35,75 × 30 × 35 pulg (90,8 × 76,2 × 89 cm) Bastidor en 3 lados Mesa fija cada uno
15987111 59,75 × 30 × 35 pulg (151,7 × 76,2 × 89 cm) Bastidor en 3 lados Mesa fija cada uno
15957131 35,75 × 30 × 35 pulg (90,8 × 76,2 × 89 cm) Bastidor en 3 lados, accesorio adaptador Mesa móvil cada uno
15947091 29,75 × 30 × 35 pulg (75,5 × 76,2 × 89 cm) Bastidor en 3 lados Mesa fija cada uno
15937141 47,75 × 30 × 35 pulg (121,2 × 76,2 × 89 cm) Bastidor en 3 lados, accesorio adaptador Mesa móvil cada uno
15907111 47,75 × 30 × 35 pulg (121,2 × 76,2 × 89 cm) Bastidor en 3 lados Mesa fija cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15927101 Proveedor Metro™ N.º de proveedor LTS36UIS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Mantenga los materiales de laboratorio limpios y seguros. La mesa de trabajo de laboratorio inoxidable Metro cuenta con una construcción de acero inoxidable de tipo 304 y un bastidor en 3 lados, lo que proporciona una estabilidad y un rendimiento a prueba de corrosión con los que puede contar.
  • Superficies lisas fáciles de limpiar
  • Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
  • Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Casters must be ordered separately.
Especificaciones
Tipo de producto Mesa fija
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 35,75 × 30 × 35 pulg (90,8 × 76,2 × 89 cm)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para laboratorio
Altura (imperial) 35 in
Altura (métrico) 89 cm
Incluye Bastidor en 3 lados
Longitud (imperial) 35,75 in
Longitud (métrico) 90,8 cm
Capacidad portante (imperial) 600 lb
Capacidad portante (métrico) 273 kg
Anchura (imperial) 30 in
Anchura (métrico) 76,2 cm
Material Acero inoxidable