Learn More
Scotch-Brite™ Borrador de manchas 4000R
Description
- Borra fácilmente las manchas y la suciedad sin dejar arañazos.
- Limpieza de alto rendimiento sin utilizar productos químicos
- Se puede utilizar en las superficies más comunes.
- Suave y flexible
- No es necesario lavarlo después de su uso.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Herramienta de limpieza |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 110 x 71 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de manchas/suciedad |
| Longitud (métrico) | 110 mm |
| Cantidad | 30 paquete |
| Anchura (métrico) | 71 mm |