Learn More
Eppendorf™ Apilamiento y nivelación
Código de producto. 17171066
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Stack and Level >180 kg
Stack y Level de 100 a 180 kg
Stack y Nivel <100 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
17171066 Stack and Level >180 kg cada uno
15713695 Stack y Nivel <100 kg cada uno
17161066 Stack y Level de 100 a 180 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17171066 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 2277000013
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Incubadoras/agitadores de apilamiento y nivelación
  • Incubadoras/agitadores de apilamiento y nivelación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Incubadoras y Shakers
Tipo de producto Equipo de Stack y Leveling
Para utilizar con (aplicación) Stack and Level >180 kg