Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrato de estaquiosa, +97%
Código de producto. 10711311 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 MG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10711311 500 mg Frasco de vidrio 500 MG
10701311 1 g Frasco de vidrio 1 g
10583694 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10711311 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 226085000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54261-98-2 | C24H42O21 | 666.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54261-98-2
Fórmula molecular C24H42O21
Peso molecular (g/mol) 666.58
Número MDL MFCD00149457
Clave InChI UQZIYBXSHAGNOE-CYDMKDQUNA-N
PubChem CID 131801001
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO[C@H]3O[C@H](CO[C@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stachyose hydrate
Color Marrón a incoloro
Nombre de nota 98.5%
Forma física Líquido
Punto de fusión 95.0°C to 105.0°C
Cantidad 500 mg
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (ELSD) (HPLC)
Rotación específica +129
Información de solubilidad 5% in water, Clear to slightly hazy, Colorless
Nombre IUPAC 2-[[6-[[6-[3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]metoxi]-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]metoxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol; trihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 666.58
Porcentaje de pureza ≥97%