Learn More
LNI™ Stabilo HPLC de banco bajo
Código de producto. 17801007 Tienda LNI Swissgas Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
650 x 600 x 640 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Pr x An x Al) Tamaño de la unidad
17801007 650 x 600 x 640 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17801007 Proveedor LNI™ N.º de proveedor 2000.00.051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.18€
    721.51€ / paquete de 1
    Ahorro 100.67€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Banco de laboratorio básico para LC, GC o ICP Sistemas MS y LNI™ generadores de gas.
  • Banco de laboratorio básico fabricado con cubierta resistente a productos químicos, ruedas para mover fácilmente el sistema y patas niveladoras para una estabilidad sólida como una roca del banco.
  • Hay varias dimensiones disponibles, todas fáciles de configurar con un diseño modular para satisfacer las necesidades del usuario.
  • Diseñado sin bombas de limpieza ni equipos ruidosos para ayudar a crear un espacio de trabajo de laboratorio más limpio y práctico.
  • Altura regulable de 600 a 640 mm
Especificaciones
Tipo de producto Banco
Color Gris claro
Ajustables Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Dimensiones (Pr x An x Al) 650 x 600 x 640 mm
Para utilizar con (equipo) Instrumentos analíticos
Material del bastidor Acero inoxidable
Incluye Tablero de mesa resistente a productos químicos
N.º de puertas Ninguno
N.º de cajones Ninguno
N.º de estantes Ninguno
Tipo de tapón Al estilo de la UE, al estilo del Reino Unido
Garantía 24 meses
Con ruedas giratorias Sí
Con inclinación Sí
Material Acero inoxidable