Learn More
Estándar Brix estabilizado, 12,5 % a 25 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 13434026 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 ml
Tamaño de la unidad:
15 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13434026 15 ml 15 ML
1 options
Código de producto. 13434026 Proveedor Reagecon N.º de proveedor BS125S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.77€
    82.97€ / 15 ml
    Ahorro 7.80€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
Vida útil prolongada para ser utilizado como calibrante o material de control analítico para métodos basados en el índice de refracción para la determinación de Brix
  • Puede utilizarse en cualquier marca o modelo de refractómetro
  • Probado con refractómetro de última generación, fabricado gravimétricamente, trazable
  • Acreditación ISO 17025 para el método de prueba
Especificaciones
Tipo Refractómetro estándar
Índice de refracción 1.351714
Para utilizar con (equipo) Refractómetro
Descripción Líquido estándar envasado en frasco cuentagotas de HDPE
Exactitud ±0,11%
Para utilizar con (aplicación) Para usar como calibrante o material de control analítico para usar en métodos basados en el índice de refracción para la determinación de Brix
Cantidad 15 ml