Learn More
Memmert™ Estabilidad de cámara climática ICH, 749 l, acero inoxidable
Código de producto. 13407699 Tienda Memmert Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
13407699 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 13407699 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor ICH750C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24955.00€
    19720.66€ / paquete de 1
    Ahorro 5234.34€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Escala de temperatura: De -10 °C a + +50 °C; humedad relativa (HR): del 10 al 80 %; luz: Unidad de iluminación opcional
  • Homogeneidad inigualable
  • Condiciones ambientales estables a largo plazo
  • Pruebas climáticas de alimentos, productos farmacéuticos y cosméticos
  • Con software TwinDISPLAY + AtmoCONTROL
  • Intervalo de humedad del 10 al 80 % de HR
Especificaciones
Tipos de alarma Acústicas y visuales
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de controlador Controlador PID con microprocesador digital multifuncional
Capacidad (métrico) 749 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Iluminación Unidad de iluminación opcional
Material Acero inoxidable
Tipo de tapón Tipo alemán
Humedad relativa Del 10 al 80 %
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +60 °C
Tipo Cámara climática
Pantalla Twin Display
Para utilizar con (aplicación) Química analítica, fabricación, microbiología, química de investigación, control de temperatura, alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y minería
Material del bastidor Acero inoxidable
Precisión de humedad 1 %
Rango de humedad Del 10 al 80 %
Incluye Control electrónico digital de CO2 con puesta a cero automática; suministro de CO2 mediante filtro estéril; ajuste intrínseco de la altitud sobre el nivel del mar
Modelo ICH750C
Refrigerante R134a
Resolución de temperatura 0,1 °C
Sensor de temperatura 2 circuitos de 4 cables Pt100 de clase A
Anchura (métrico) 1950 mm
Anchura (métrico) interior 1040 mm
Altura (métrico) 1950 mm
Altura (métrico) interior 1200 mm
Fondo interior (métrico) 600 mm
Peso con embalaje (métrico) 309 kg
Peso (métrico) 249 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Vataje 1,53 W
Frecuencia 50/60 Hz