Learn More
R&D Systems™ ST6 Gal Sialyltransferase 1/ST6GAL1/CD75 Antibody Pair [HRP]
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human ST6 Gal Sialyltransferase 1/ST6GAL1/CD75.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 78.13 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 78.13-5000 pg/mL |
| ensayo | Sandwich ELISA |
| Conjugado | HRP |
| Formato del kit de inmunoensayo | Sandwich ELISA Kit |
| Línea de productos | Novus |
| Tipo de producto | Antibody Pairs |
| Especificidad | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human ST6 Gal Sialyltransferase 1/ST6GAL1/CD75. |
| Especies diana | Human |
| Para utilizar con (aplicación) | Sandwich ELISA |
| Mostrar más |