missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ST3GAL6 Antibody [DyLight 680], Novus Biologicals™

Código de producto. 30577444 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30577444 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30577444 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345808FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ST3GAL6 Polyclonal antibody specifically detects ST3GAL6 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ST3GAL6
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen alpha2,3-sialyltransferase, CMP-NeuAc:beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase VI, EC 2.4.99, EC 2.4.99.-, EC 2.4.99.9, Sialyltransferase 10, SIAT10, ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 6, ST3Gal VI, ST3GalVI, ST3GALVIsialyltransferase 10 (alpha-2,3-sialyltransferase VI), type 2 lactosamine alpha-2,3-sialyltransferase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 6. (Uniprot# Q9Y274)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10402
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.