Learn More
Motic™ Estereomicroscopio con giro de 360°serie ST30C
Código de producto. 15335533
Cambiar vista
Click to view available options
Potencia de aumento:
20X, 40X
2X, 4X
Tipo de iluminación:
LED, recargable
Tungsteno de 12 V/10 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Potencia de aumento Tipo de iluminación Tamaño de la unidad
15335533 20X, 40X LED, recargable cada uno
11792646 2X, 4X Tungsteno de 12 V/10 W cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15335533 Proveedor Motic™ N.º de proveedor PS3645B201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.00€
    245.00€ / paquete de 1
    Ahorro 36.00€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Diseñada y desarrollada para el entorno de aprendizaje y la gestión rápida del control de calidad.El estereomicroscopio con cabezal giratorio de 360° Motic™ serie ST-30C gira 360° con ajuste de dioptrías en el ocular izquierdo.
  • Cabezal binocular con giro de 360° e inclinación de 45° y ajuste de dioptrías en el tubo ocular izquierdo
  • Lentes de campo ancho WF10X/20 mm
  • Cambiador de aumentos 2X, 4X
  • Los objetivos son parfocales, parcéntricos y acromáticos.La ampliación se cambia girando la torreta 180° hasta el tope de clic
  • Gradilla de alta resistencia y bloqueo enfoque de piñones con embrague cónico
  • Se suministra de forma estándar con placas de platina de 80 mm en vidrio mate, blanco y negro.
  • Modelo ST-36C 2LOO:Soporte de poste con iluminación de tungsteno incidente y transmitida de 12 V/10 W
  • Modelo ST-36C 6LED inalámbrico:Soporte de poste con iluminación LED incidente y transmitida recargable
Especificaciones
Potencia de aumento 20X, 40X
Tipos de objetivos Acromático
Modelo ST-36C-6LED
Estilo de cabeza Binoculares, 45° Inclinado, 360° Giratorio
Tipo de iluminación LED, recargable
Eyepiece WF10X/20 mm
Cantidad 1 Unidad