Learn More
SS18L1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18638421 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18638421 0.02 mL 0.02 ml
18631481 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18638421 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2929970.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
SS18L1 Polyclonal antibody specifically detects SS18L1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SS18L1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen calcium-responsive transactivator, CRESTMGC78386, KIAA0693MGC26711, LP2261, SS18-like protein 1, synovial sarcoma translocation gene on chromosome 18-like 1, SYT homolog 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 90-270 of human SS18L1 (NP_945173.1). LTQSGSSQGLHSQGSLSDAISTGLPPSSLLQGQIGNGPSHVSMQQTAPNTLPTTSMSISGPGYSHAGPASQGVPMQGQGTIGNYVSRTNINMQSNPVSMMQQQAATSHYSSAQGGSQHYQGQSSIAMMGQGSQGSSMMGQRPMAPYRPSQQGSSQQYLGQEEYYGEQYSHSQGAAEPMGQQ
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26039
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG