missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SS18L1 Antibody (7A7) [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30518909 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30518909 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30518909 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP342947MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SS18L1 Monoclonal antibody specifically detects SS18L1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SS18L1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 7A7
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen calcium-responsive transactivator, CRESTMGC78386, KIAA0693MGC26711, LP2261, SS18-like protein 1, synovial sarcoma translocation gene on chromosome 18-like 1, SYT homolog 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno synovial sarcoma translocation gene on chromosome 18-like 1 - (Uniprot# O75177)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26039
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.