Learn More
SRT3190, MedChemExpress
Código de producto. 16475488
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475488 10 mg 10 miligramos
16431667 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16475488 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13021
MedChemExpress SRT3190 is an antagonist of CXCR2, used in the research of chemokine mediated diseases.
SRT3190 is an antagonist of CXCR2, used in the research of chemokine mediated diseases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SRT3190
CAS 1204707-73-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H23F2N5O4S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.29 mM)
SMILES OC[C@@H]([C@@H](NC1=CC(NS(N2CCC2)(=O)=O)=NC(SCC3=C(C(F)=CC=C3)F)=N1)C)O
Peso molecular (g/mol) 475.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.53
Porcentaje de pureza 99.32%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation