Learn More
SRT3109, MedChemExpress
Código de producto. 16449127
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16449127 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16449127 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15462
MedChemExpress SRT3109 is an antagonist of CXCR2, with a pIC50 of 8.2, and used in the research of chemokine mediated diseases.
SRT3109 is an antagonist of CXCR2, with a pIC50 of 8.2, and used in the research of chemokine mediated diseases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SRT3109
CAS 1204707-71-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H23F2N5O4S2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.29 mM)
SMILES FC1=C(F)C=CC=C1CSC2=NC(NS(=O)(N3CCC3)=O)=CC(N[C@@H]([C@@H](O)CO)C)=N2
Peso molecular (g/mol) 475.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.53
Porcentaje de pureza 99.82%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation