Learn More
SRRM2 Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Código de producto. 18612578 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18612578 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18612578 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP305971APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.16€
    406.35€ / 0.1 ml
    Ahorro 54.81€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SRRM2 Polyclonal specifically detects SRRM2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Tipo de producto Antibody
Línea de productos Novus