Learn More
SRPX Antibody, Alexa Fluor™ 594, R&D Systems™
Código de producto. 18498474 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498474 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18498474 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP177086AF594
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SRPX Polyclonal antibody specifically detects SRPX in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SRPX
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DRS, ETX1SRPX1, sushi repeat-containing protein SRPX, sushi-repeat containing protein, X-linked, sushi-repeat-containing protein, X chromosome, sushi-repeat-containing protein, X-linked
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 13 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human SRPX1. The immunogen is located within amino acids 30 - 80 of SRPX1. Amino Acid Squence: VGYSHPRYKDTPW
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8406
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus