Descripción
SRPR alpha Polyclonal specifically detects SRPR alpha in Canine samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SRPRalpha |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1-5 ug/ml |
| Formulación | PBS with 0.08% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P06625 |
| Alias de gen | Docking protein alpha, DP, DP-alpha, MGC17355, MGC3650, MGC9571, signal recognition particle receptor (docking protein), signal recognition particle receptor ('docking protein'), signal recognition particle receptor subunit alpha, Sralpha, SR-alpha, SRP-alpha |
| Símbolos de los genes | SRPRA |
| Especie del huésped | Sheep |
| Show More |