Descripción
SRI Polyclonal antibody specifically detects SRI in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SRI |
| Conjugado | PE |
| Tipo de producto | Antibody |
| Línea de productos | Novus |